주요 문서
707120
SAFC
5-Chloro-7-iodoindole
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 MG
₩318,600
₩318,600
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
크기 선택
보기 변경
250 MG
₩318,600
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H5ClIN
CAS Number:
Molecular Weight:
277.49
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩318,600
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
분석
96%
양식
solid
mp
77-82 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Clc1cc(I)c2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C8H5ClIN/c9-6-3-5-1-2-11-8(5)7(10)4-6/h1-4,11H
InChI key
VRVJEJOGADKQRZ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)