주요 문서
706744
Sigma-Aldrich
1-Allyl-2-methylbenzene
97%
동의어(들):
2-Allyltoluene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H12
CAS Number:
Molecular Weight:
132.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.517
density
0.895 g/mL at 25 °C
작용기
allyl
SMILES string
Cc1ccccc1CC=C
InChI
1S/C10H12/c1-3-6-10-8-5-4-7-9(10)2/h3-5,7-8H,1,6H2,2H3
InChI key
SVIHJJUMPAUQNO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
129.9 °F
Flash Point (°C)
54.4 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)