About This Item
Linear Formula:
(CH3)3CC6H4MgBr
CAS Number:
Molecular Weight:
237.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
양식
liquid
반응 적합성
reaction type: Grignard Reaction
농도
0.5 M in THF
bp
65-67 °C/760 mmHg
density
0.952 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C10H13.BrH.Mg/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;;/h5-8H,1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
YECFWFOEQLAVNH-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
1.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17 °C - closed cup