주요 문서
706345
Sigma-Aldrich
(2-Bromoethyl)diphenylsulfonium trifluoromethanesulfonate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H14BrF3O3S2
CAS Number:
Molecular Weight:
443.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
반응 적합성
reaction type: C-C Bond Formation
mp
85-90 °C
작용기
bromo
fluoro
thioether
triflate
SMILES string
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.BrCC[S+](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14BrS.CHF3O3S/c15-11-12-16(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-10H,11-12H2;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI key
SAXNFOVPRAUGNK-UHFFFAOYSA-M
애플리케이션
Reactant for:
  • Sulfinylation reactions
  • Cyclization reactions
  • Annulation reactions
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)