주요 문서
705500
Sigma-Aldrich
6-Fluoro-2(3H)-benzoxazolone
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H4FNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
153.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
190-195 °C
작용기
fluoro
SMILES string
Fc1ccc2NC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C7H4FNO2/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(10)9-5/h1-3H,(H,9,10)
InChI key
XFHJMCQRLBZIDO-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)