주요 문서
705144
Sigma-Aldrich
O-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-tosylhydroxylamine
97%
동의어(들):
O-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-(toluenesulfonyl)hydroxylamine, O-TBS-N-tosylhydroxylamine, TsNHOTBDMS, TsNHOTBS
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H23NO3SSi
CAS Number:
Molecular Weight:
301.48
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
powder
mp
90-96 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NO[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C13H23NO3SSi/c1-11-7-9-12(10-8-11)18(15,16)14-17-19(5,6)13(2,3)4/h7-10,14H,1-6H3
InChI key
XWGSCRBSSWZLBD-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)