주요 문서
704768
Sigma-Aldrich
2-(Pyrrolidin-1-yl)pyridine-3-boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H13BN2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
192.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
양식
powder
mp
107-112 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OB(O)c1cccnc1N2CCCC2
InChI
1S/C9H13BN2O2/c13-10(14)8-4-3-5-11-9(8)12-6-1-2-7-12/h3-5,13-14H,1-2,6-7H2
InChI key
ROELQLBROWVGFW-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
May contain varying amounts of anhydride.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)