주요 문서
704660
Sigma-Aldrich
1-Methyl-2-indoleboronic acid pinacol ester
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H20BNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
257.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
97-101 °C
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cn1c(cc2ccccc12)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C15H20BNO2/c1-14(2)15(3,4)19-16(18-14)13-10-11-8-6-7-9-12(11)17(13)5/h6-10H,1-5H3
InChI key
KMLZZUZKSQWHKC-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)