Key Documents
704563
Sigma-Aldrich
3-Pyridineboronic acid MIDA ester
동의어(들):
6-Methyl-2-(3-pyridinyl)-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H11BN2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
234.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
형태
solid
mp
210-217 °C
SMILES string
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cccnc2
InChI
1S/C10H11BN2O4/c1-13-6-9(14)16-11(17-10(15)7-13)8-3-2-4-12-5-8/h2-5H,6-7H2,1H3
InChI key
QJEDFNBMCXNWRT-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)