주요 문서
704407
Sigma-Aldrich
2,6-Dibromophenylboronic acid
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H5BBr2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
279.72
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
95%
양식
powder
작용기
bromo
SMILES string
OB(O)c1c(Br)cccc1Br
InChI
1S/C6H5BBr2O2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3,10-11H
InChI key
VDYVCYLLOZQUBR-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)