주요 문서
703923
Sigma-Aldrich
3,5-Difluoropyridine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H3F2N
CAS Number:
Molecular Weight:
115.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.444
density
1.256 g/mL at 25 °C
SMILES string
Fc1cncc(F)c1
InChI
1S/C5H3F2N/c6-4-1-5(7)3-8-2-4/h1-3H
InChI key
WRXAZPPGFLETFR-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation markEnvironment
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
45.0 °F
Flash Point (°C)
7.2 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)