주요 문서
703710
Sigma-Aldrich
trans-(2-Cyclohexylvinyl)boronic acid MIDA ester
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H20BNO4
CAS Number:
Molecular Weight:
265.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
95%
양식
powder
mp
218-223 °C
SMILES string
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)\C=C\C2CCCCC2
InChI
1S/C13H20BNO4/c1-15-9-12(16)18-14(19-13(17)10-15)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h7-8,11H,2-6,9-10H2,1H3/b8-7+
InChI key
YMOUBCDQXLQEBP-BQYQJAHWSA-N
애플리케이션
Purity excludes solvent of crystallization, may contain up to 10 wt. % DMSO
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)