주요 문서
702978
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-cyanobenzoic acid
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H4BrNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
226.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
powder
mp
182-187 °C
작용기
bromo
carboxylic acid
nitrile
SMILES string
OC(=O)c1cc(Br)cc(c1)C#N
InChI
1S/C8H4BrNO2/c9-7-2-5(4-10)1-6(3-7)8(11)12/h1-3H,(H,11,12)
InChI key
QJJKUQVSSJSXLJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)