주요 문서
702684
Sigma-Aldrich
Zinc methoxide
97%
동의어(들):
dimethoxyzinc
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩189,298
5 G
₩607,579
₩189,298
예상 입고일2025년 3월 31일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩189,298
5 G
₩607,579
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C2H6O2Zn
Molecular Weight:
127.46
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩189,298
예상 입고일2025년 3월 31일세부사항
벌크 견적 요청
분석
97%
양식
solid
반응 적합성
core: zinc
reagent type: catalyst
mp
107-113 °C
SMILES string
CO[Zn]OC
InChI
1S/2CH3O.Zn/c2*1-2;/h2*1H3;/q2*-1;+2
InChI key
JXNCWJJAQLTWKR-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)