주요 문서
702374
Sigma-Aldrich
Methyl 1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylate
97%
동의어(들):
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H13NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
191.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
powder
mp
73-76 °C
작용기
ester
SMILES string
COC(=O)c1ccc2NCCCc2c1
InChI
1S/C11H13NO2/c1-14-11(13)9-4-5-10-8(7-9)3-2-6-12-10/h4-5,7,12H,2-3,6H2,1H3
InChI key
PPSPOJUGGLXCIV-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)