주요 문서
702366
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H10N2
CAS Number:
Molecular Weight:
134.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
95%
양식
solid
mp
92-98 °C
SMILES string
C1CNc2ccccc2N1
InChI
1S/C8H10N2/c1-2-4-8-7(3-1)9-5-6-10-8/h1-4,9-10H,5-6H2
InChI key
HORKYAIEVBUXGM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)