주요 문서
702013
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(di-tert-butylphosphinomethyl)benzene
97%
동의어(들):
PCP pincer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H4[CH2P[C(CH3)]2]2
CAS Number:
Molecular Weight:
394.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
702013 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
97%
양식
solid
반응 적합성
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
68-75 °C
작용기
phosphine
SMILES string
CC(C)(C)P(Cc1cccc(CP(C(C)(C)C)C(C)(C)C)c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C24H44P2/c1-21(2,3)25(22(4,5)6)17-19-14-13-15-20(16-19)18-26(23(7,8)9)24(10,11)12/h13-16H,17-18H2,1-12H3
InChI key
VNLHPVUKSKTUPA-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)