문서
701858
Sigma-Aldrich
7-Hydroxy-6-methyl-1-indanone
technical grade
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H10O2
CAS Number:
Molecular Weight:
162.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Grade
technical grade
형태
solid
mp
76-84 °C
SMILES string
Cc1ccc2CCC(=O)c2c1O
InChI
1S/C10H10O2/c1-6-2-3-7-4-5-8(11)9(7)10(6)12/h2-3,12H,4-5H2,1H3
InChI key
ZASCFLVTYFAIBI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable