주요 문서
701580
Sigma-Aldrich
n-Butylboronic acid MIDA ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H16BNO4
CAS Number:
Molecular Weight:
213.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
양식
powder
mp
122-128 °C
SMILES string
CCCCB1OC(=O)CN(C)CC(=O)O1
InChI
1S/C9H16BNO4/c1-3-4-5-10-14-8(12)6-11(2)7-9(13)15-10/h3-7H2,1-2H3
InChI key
YVALLLRUHYHWPU-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)