주요 문서
701564
Sigma-Aldrich
(S)-[2,2′-Bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthyl]dichlororuthenium
95%
동의어(들):
(S)-BINAP dichlororuthenium complex, (S)-[1,1′-Binaphthalene]-2,2′-diylbis[diphenylphosphine]ruthenium complex, [(1S)-[1,1′-Binaphthalene]-2,2′-diylbis[diphenylphosphine-κP]]dichloro-ruthenium
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C44H32Cl2P2Ru
CAS Number:
Molecular Weight:
794.65
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
mp
>300 °C
InChI
1S/C44H32P2.2ClH.Ru/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38;;;/h1-32H;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI key
YEKBVMDAGDTOQB-UHFFFAOYSA-L
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2