주요 문서
701157
Sigma-Aldrich
5-Iodo-2-methoxybenzonitrile
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H6INO
CAS Number:
Molecular Weight:
259.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
powder
mp
122-124 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(I)cc1C#N
InChI
1S/C8H6INO/c1-11-8-3-2-7(9)4-6(8)5-10/h2-4H,1H3
InChI key
LKHLIOQZTDZHJU-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)