주요 문서
701076
Sigma-Aldrich
2,2-Difluorobutyric acid
97%
동의어(들):
2,2-Difluorobutanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H6F2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
124.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.365
density
1.215 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCC(F)(F)C(O)=O
InChI
1S/C4H6F2O2/c1-2-4(5,6)3(7)8/h2H2,1H3,(H,7,8)
InChI key
SBSKRVZFWQPJID-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
170.1 °F
Flash Point (°C)
76.7 °C
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Igor Zivkovic et al.
The FEBS journal, 287(4), 800-813 (2019-09-06)
Isoleucyl-tRNA synthetase (IleRS) is a paradigm for understanding how specificity against smaller hydrophobic substrates evolved in both the synthetic and editing reactions. IleRS misactivates nonproteinogenic norvaline (Nva) and proteinogenic valine (Val), with a 200-fold lower efficiency than the cognate isoleucine