주요 문서
701033
Sigma-Aldrich
2-Amino-3,5-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H3F5N2
CAS Number:
Molecular Weight:
198.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.463
density
1.524 g/mL at 25 °C
작용기
fluoro
SMILES string
Nc1ncc(F)c(c1F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H3F5N2/c7-2-1-13-5(12)4(8)3(2)6(9,10)11/h1H,(H2,12,13)
InChI key
WCQXOZYOPSARGE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)