문서
700797
Sigma-Aldrich
(R)-SIPHOS
97%
동의어(들):
(11aR)-(+)-10,11,12,13-Tetrahydrodiindeno[7,1-de:1′,7′-fg][1,3,2]dioxaphosphocin-5-dimethylamine, N-Dimethyl-[(R)-1,1′-spirobiindane-7,7′-diyl]phosphoramidite
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H20NO2P
CAS Number:
Molecular Weight:
325.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
분석
97%
형태
powder
광학 활성
[α]22/D +480°, c = 1 in chloroform
mp
92-96 °C
저장 온도
−20°C
InChI
1S/C19H20NO2P/c1-20(2)23-21-15-7-3-5-13-9-11-19(17(13)15)12-10-14-6-4-8-16(22-23)18(14)19/h3-8H,9-12H2,1-2H3
InChI key
RIDZEECIONITMW-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable