주요 문서
700126
Sigma-Aldrich
5-Amino-1-(4-bromophenyl)-3-phenyl-1H-pyrazole
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H12BrN3
CAS Number:
Molecular Weight:
314.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
powder
mp
164-168 °C
작용기
bromo
phenyl
SMILES string
Nc1cc(nn1-c2ccc(Br)cc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C15H12BrN3/c16-12-6-8-13(9-7-12)19-15(17)10-14(18-19)11-4-2-1-3-5-11/h1-10H,17H2
InChI key
QCTCKFIPUHVCIW-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)