주요 문서
700037
Sigma-Aldrich
(Ethylenediamine)iodoplatinum(II) dimer dinitrate
96%
동의어(들):
Bis(1,2-ethanediamine-N,N′)di-μ-iododiplatinum(II) dinitrate, Di-μ-iodobis(ethylenediamine)diplatinum(II) dinitrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 MG
₩127,180
₩127,180
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 MG
₩127,180
About This Item
Linear Formula:
C4H16I2N4Pt2 · 2NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
888.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩127,180
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
96%
양식
solid
반응 적합성
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
268 °C
SMILES string
I[Pt+].I[Pt+].NCCN.NCCN.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2C2H8N2.2HI.2NO3.2Pt/c2*3-1-2-4;;;2*2-1(3)4;;/h2*1-4H2;2*1H;;;;/q;;;;2*-1;2*+2/p-2
InChI key
NRXMBGQJNZDBOD-UHFFFAOYSA-L
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
T V O'Halloran et al.
Journal of molecular biology, 194(4), 705-712 (1987-04-20)
The X-ray structure of the nucleosome core particle was solved at 7 A resolution using the method of multiple isomorphous replacement based on two isomorphous derivatives, each containing a different multiple heavy-atom compound. The preparation of these heavy-atom compounds and