주요 문서
700002
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-phenylpyrimidine
97%
동의어(들):
4-Phenylpyrimidin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H9N3
CAS Number:
Molecular Weight:
171.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
powder
mp
162-164 °C
작용기
phenyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Nc1nccc(n1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H9N3/c11-10-12-7-6-9(13-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H2,11,12,13)
InChI key
DMEGQEWPMXDRMO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)