주요 문서
699179
Sigma-Aldrich
4-Pyridinylboronic acid MIDA ester
95%
동의어(들):
4-Pyridineboronic acid MIDA ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H11BN2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
234.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
95%
양식
solid
SMILES string
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccncc2
InChI
1S/C10H11BN2O4/c1-13-6-9(14)16-11(17-10(15)7-13)8-2-4-12-5-3-8/h2-5H,6-7H2,1H3
InChI key
FVUPUWZQLRQASU-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)