주요 문서
699160
Sigma-Aldrich
3-Methoxyphenylboronic acid MIDA ester
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H14BNO5
CAS Number:
Molecular Weight:
263.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
powder
mp
201-207 °C
SMILES string
COc1cccc(c1)B2OC(=O)CN(C)CC(=O)O2
InChI
1S/C12H14BNO5/c1-14-7-11(15)18-13(19-12(16)8-14)9-4-3-5-10(6-9)17-2/h3-6H,7-8H2,1-2H3
InChI key
BIXVKIPQNJRPKQ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)