주요 문서
698555
Sigma-Aldrich
1,1′-Bis(dichlorophosphino)ferrocene
≥96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H8Cl4FeP2
CAS Number:
Molecular Weight:
387.78
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
≥96%
양식
powder
반응 적합성
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
67-71 °C
작용기
phosphine
SMILES string
[Fe].ClP(Cl)[C]1[CH][CH][CH][CH]1.ClP(Cl)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H4Cl2P.Fe/c2*6-8(7)5-3-1-2-4-5;/h2*1-4H;
InChI key
CSJDQGIPHURAPH-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant for synthesis of:
  • Ferrocene-based bidentate phosphonite ligands for rhodium(I)-catalyzed enantioselective hydroformylation
  • Metallocene-bridged bisphosphaalkene
Catalyst for synthesis of oligonuclear heterometallic complexes
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)