주요 문서
698261
Sigma-Aldrich
Tris(4-methoxy-3,5-dimethylphenyl)phosphine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩44,559
₩44,559
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩44,559
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H33O3P
CAS Number:
Molecular Weight:
436.52
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩44,559
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
powder
반응 적합성
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
174-179 °C
작용기
phosphine
SMILES string
COc1c(C)cc(cc1C)P(c2cc(C)c(OC)c(C)c2)c3cc(C)c(OC)c(C)c3
InChI
1S/C27H33O3P/c1-16-10-22(11-17(2)25(16)28-7)31(23-12-18(3)26(29-8)19(4)13-23)24-14-20(5)27(30-9)21(6)15-24/h10-15H,1-9H3
InChI key
BDGUINGZRGNLPD-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Catalyst for carbocyanation of alkynes
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)