주요 문서
698156
Sigma-Aldrich
3-Iodophenylboronic acid MIDA ester
97%
동의어(들):
2-(3-Iodophenyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H11BINO4
CAS Number:
Molecular Weight:
358.92
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
97%
형태
powder
mp
256-260 °C
SMILES string
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cccc(I)c2
InChI
1S/C11H11BINO4/c1-14-6-10(15)17-12(18-11(16)7-14)8-3-2-4-9(13)5-8/h2-5H,6-7H2,1H3
InChI key
GEXCTPQCJMYLNP-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)