주요 문서
69806
Sigma-Aldrich
(+)-tert-Butyl D-lactate
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩753,536
5 G
₩2,146,725
₩753,536
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩753,536
5 G
₩2,146,725
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H14O3
CAS Number:
Molecular Weight:
146.18
Beilstein:
1722069
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩753,536
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
양식
crystals
광학 활성
[α]20/D +7.3±0.5°, c = 1.7% in methylene chloride
광학 순도
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
mp
38-42 °C
작용기
ester
hydroxyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@@H](O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C7H14O3/c1-5(8)6(9)10-7(2,3)4/h5,8H,1-4H3/t5-/m1/s1
InChI key
IXXMVXXFAJGOQO-RXMQYKEDSA-N
기타 정보
Chiral building block; synthesis of depsipeptides by reaction with amino acid derivs.[1][2]; Hydroxy-group activation and substitution reaction[3]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
U. Schmidt et al.
Synthesis, 475-475 (1988)
H. Kunz et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 84, 798-798 (1984)
H.C. Nung et al.
Tetrahedron Letters, 33, 2629-2629 (1992)
Wei-He Qian et al.
International journal of molecular medicine, 44(2), 569-581 (2019-06-08)
Alcoholic hepatitis (AH) is a fatal inflammatory syndrome with no effective treatments. Intestinal injury and intestinal endotoxemia (IETM) contribute greatly in the development of AH. MicroRNAs (miRNAs/miRs) have been reported to affect intestinal injury. The present study aims to investigate