주요 문서
698040
Sigma-Aldrich
2-Bromophenylboronic acid MIDA ester
95%
동의어(들):
2-(2-Bromophenyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaboracane-4,8-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H11BBrNO4
CAS Number:
Molecular Weight:
311.92
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
powder
mp
205-213 °C
SMILES string
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccccc2Br
InChI
1S/C11H11BBrNO4/c1-14-6-10(15)17-12(18-11(16)7-14)8-4-2-3-5-9(8)13/h2-5H,6-7H2,1H3
InChI key
OKCCXZGVZLOVRX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)