주요 문서
697990
Sigma-Aldrich
4-Cyanophenylboronic acid MIDA ester
97%
동의어(들):
4-(6-Methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)benzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H11BN2O4
Molecular Weight:
258.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
powder
mp
255-262 °C
작용기
nitrile
SMILES string
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C12H11BN2O4/c1-15-7-11(16)18-13(19-12(17)8-15)10-4-2-9(6-14)3-5-10/h2-5H,7-8H2,1H3
InChI key
GSZJATWIBFKRFE-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)