주요 문서
697613
Sigma-Aldrich
Phenylsulfur pentafluoride
동의어(들):
Pentafluoro(phenyl)sulfur
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H5F5S
CAS Number:
Molecular Weight:
204.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
refractive index
n20/D 1.435
density
1.496 g/mL at 25 °C
SMILES string
FS(F)(F)(F)(F)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5F5S/c7-12(8,9,10,11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
DMNYFEWFSFTYEL-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
109.9 °F
Flash Point (°C)
43.3 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)