주요 문서
697109
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-2-pyridinecarbonitrile
96%
동의어(들):
2-Cyano-3-fluoropyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩122,308
₩122,308
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩122,308
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H3FN2
CAS Number:
Molecular Weight:
122.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩122,308
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
96%
양식
crystals
mp
27-32 °C
작용기
fluoro
nitrile
SMILES string
Fc1cccnc1C#N
InChI
1S/C6H3FN2/c7-5-2-1-3-9-6(5)4-8/h1-3H
InChI key
VZFPSCNTFBJZHB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
219.9 °F
Flash Point (°C)
104.4 °C
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)