주요 문서
697087
Sigma-Aldrich
2,6-Diamino-3,5-difluoropyridine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H5F2N3
CAS Number:
Molecular Weight:
145.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
155-160 °C
SMILES string
Nc1nc(N)c(F)cc1F
InChI
1S/C5H5F2N3/c6-2-1-3(7)5(9)10-4(2)8/h1H,(H4,8,9,10)
InChI key
GCIUCMRUMOAHKR-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)