주요 문서
696943
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-2-[(4R,11bS)-3H-dinaphtho[2,1-c:1′,2′-e]phosphepin-4(5H)-yl]-1,2-diphenylethylamine
kanata purity
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C36H30NP
Molecular Weight:
507.60
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
형태
solid
광학 활성
[α]22/D +162°, c = 0.5 in chloroform
mp
91-96 °C
작용기
amine
phenyl
phosphine
SMILES string
N[C@H]([C@@H](P1Cc2ccc3ccccc3c2-c4c(C1)ccc5ccccc45)c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C36H30NP/c37-35(27-13-3-1-4-14-27)36(28-15-5-2-6-16-28)38-23-29-21-19-25-11-7-9-17-31(25)33(29)34-30(24-38)22-20-26-12-8-10-18-32(26)34/h1-22,35-36H,23-24,37H2/t35-,36-/m0/s1
InChI key
YHBAPPMVVCHAQC-ZPGRZCPFSA-N
법적 정보
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Aminophosphine Ligands