주요 문서
696862
Sigma-Aldrich
Tris(2-benzimidazolylmethyl)amine
97%
동의어(들):
(BimH)3, N,N-Bis(1H-benzimidazol-2-ylmethyl)-1H-benzimidazole-2-methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H21N7
CAS Number:
Molecular Weight:
407.47
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
반응 적합성
reaction type: click chemistry
mp
277-281 °C (lit.)
SMILES string
C(N(Cc1nc2ccccc2[nH]1)Cc3nc4ccccc4[nH]3)c5nc6ccccc6[nH]5
InChI
1S/C24H21N7/c1-2-8-17-16(7-1)25-22(26-17)13-31(14-23-27-18-9-3-4-10-19(18)28-23)15-24-29-20-11-5-6-12-21(20)30-24/h1-12H,13-15H2,(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30)
InChI key
YQIGEJHOYBUSLR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Reactant for synthesis of:
  • Carbonic anhydrase models
  • Porous lanthanide tris(benzimidazolylmethyl)amine nitrato frameworks
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2