주요 문서
695831
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2,4-dioxobutanoate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H11F3O4
Molecular Weight:
288.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
형태
solid
mp
57-61 °C
작용기
ester
fluoro
ketone
SMILES string
CCOC(=O)C(=O)CC(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C13H11F3O4/c1-2-20-12(19)11(18)7-10(17)8-3-5-9(6-4-8)13(14,15)16/h3-6H,2,7H2,1H3
InChI key
JHVRVXDQXHJMAK-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F
Flash Point (°C)
> 110 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)