주요 문서
695246
Sigma-Aldrich
((4-Trifluoromethyl)phenyl)di-tert-butylphosphine
technical grade, 85%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H22F3P
CAS Number:
Molecular Weight:
290.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Grade
technical grade
분석
85%
양식
solid
반응 적합성
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
34-39 °C
작용기
phosphine
SMILES string
CC(C)(C)P(c1ccc(cc1)C(F)(F)F)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H22F3P/c1-13(2,3)19(14(4,5)6)12-9-7-11(8-10-12)15(16,17)18/h7-10H,1-6H3
InChI key
ILWCCADVRXVLTN-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
111.0 °F
Flash Point (°C)
43.9 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)