주요 문서
695181
Sigma-Aldrich
Bis(2,2-dimethylpropanoato)(4-methylphenyl)bis[tris[4-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine]rhodium
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C59H49F18O4P2Rh
CAS Number:
Molecular Weight:
1328.84
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
양식
powder
반응 적합성
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
204-206 °C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)[Rh](OC(=O)C(C)(C)C)OC(=O)C(C)(C)C.FC(F)(F)c2ccc(cc2)P(c3ccc(cc3)C(F)(F)F)c4ccc(cc4)C(F)(F)F.FC(F)(F)c5ccc(cc5)P(c6ccc(cc6)C(F)(F)F)c7ccc(cc7)C(F)(F)F
InChI
1S/2C21H12F9P.C7H7.2C5H10O2.Rh/c2*22-19(23,24)13-1-7-16(8-2-13)31(17-9-3-14(4-10-17)20(25,26)27)18-11-5-15(6-12-18)21(28,29)30;1-7-5-3-2-4-6-7;2*1-5(2,3)4(6)7;/h2*1-12H;3-6H,1H3;2*1-3H3,(H,6,7);/q;;;;;+2/p-2
InChI key
XAQKQHIYPBKBNW-UHFFFAOYSA-L
일반 설명
Extremely selective C-arylation catalyst for unprotected indoles and pyrrolidines
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)