주요 문서
694797
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-methylbenzoic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H7BrO2
CAS Number:
Molecular Weight:
215.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
167-171 °C
작용기
bromo
carboxylic acid
SMILES string
Cc1ccc(Br)cc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI key
SEENCYZQHCUTSB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)