Key Documents
694584
Sigma-Aldrich
(+)-Allylboronic acid pinanediol ester
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H21BO2
CAS Number:
Molecular Weight:
220.12
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
분석
97%
형태
liquid
광학 활성
[α]20/D +30°, c = 1 in chloroform
refractive index
n20/D 1.475
density
0.990 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC1(C)[C@@H]2C[C@H]3OB(CC=C)O[C@@]3(C)[C@H]1C2
InChI
1S/C13H21BO2/c1-5-6-14-15-11-8-9-7-10(12(9,2)3)13(11,4)16-14/h5,9-11H,1,6-8H2,2-4H3/t9-,10-,11+,13-/m0/s1
InChI key
ZWEMLWHNKCNXMY-KQXIARHKSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
210.0 °F
Flash Point (°C)
98.9 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)