Key Documents
694002
Sigma-Aldrich
Ethyl 6-(diethylphosphono)hexanoate
97%
동의어(들):
6-(Diethylphosphono)-hexanoic acid ethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H25O5P
CAS Number:
Molecular Weight:
280.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.441
bp
114-118/0.3 mmHg
density
1.040 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCOC(=O)CCCCCP(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C12H25O5P/c1-4-15-12(13)10-8-7-9-11-18(14,16-5-2)17-6-3/h4-11H2,1-3H3
InChI key
YFXDHFXPPUPIKR-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)