주요 문서
693952
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-methoxypyridine-3-carboxaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H6BrNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
216.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solid
mp
93-100 °C
작용기
aldehyde
bromo
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1ncc(Br)cc1C=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c1-11-7-5(4-10)2-6(8)3-9-7/h2-4H,1H3
InChI key
VRNOWEKCASDTFG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)