주요 문서
693502
Sigma-Aldrich
Gadolinium-silicon-germanium alloy
Gd5Si0.5Ge3.5, ≥99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Gd5Ge2Si2
Molecular Weight:
987.70
UNSPSC 코드:
12352300
분석
≥99%
양식
powder and chunks
구성
Gadolinium, 74.4 wt. %
Germanium, 24.2 wt. %
Silicon, 1.4 wt. %
mp
1313 °C
물리적 특성
Curie Temperature: ~70 K
법적 정보
Sold under license to US Patents 5,887,449 and 5,743,095 for use in magnetic refrigeration.
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Water-react 3
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)