주요 문서
693332
Sigma-Aldrich
1,1,2,2-Tetrafluoro-N,N-dimethylethylamine
97%
동의어(들):
1,1,2,2-Tetrafluoro-N,N-dimethylethanamine, N,N-Dimethyl-1,1,2,2-tetrafluoroethylamine, TFEDMA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CHF2CF2N(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
145.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
97%
bp
77 °C/760 mmHg
density
1.24 g/mL at 25 °C
SMILES string
CN(C)C(F)(F)C(F)F
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)