주요 문서
692379
Sigma-Aldrich
(R)-DM-BINAP
동의어(들):
(R)-(+)-1,1′-Binaphthalene-2,2′-diyl)bis[bis(3,5-dimethylphenyl)phosphine], (R)-(+)-2,2′-Bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-1,1′-binaphthyl
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩52,273
₩52,273
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩52,273
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C52H48P2
CAS Number:
Molecular Weight:
734.89
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩52,273
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
solid
광학 활성
[α]20/D +169°, c = 1 in chloroform
mp
187-191 °C
작용기
phosphine
SMILES string
P(c8cc(cc(c8)C)C)(c7cc(cc(c7)C)C)c1c(c6c(cc1)cccc6)c2c3c(ccc2P(c5cc(cc(c5)C)C)c4cc(cc(c4)C)C)cccc3
InChI
1S/C52H48P2/c1-33-21-34(2)26-43(25-33)53(44-27-35(3)22-36(4)28-44)49-19-17-41-13-9-11-15-47(41)51(49)52-48-16-12-10-14-42(48)18-20-50(52)54(45-29-37(5)23-38(6)30-45)46-31-39(7)24-40(8)32-46/h9-32H,1-8H3
InChI key
MXGXXBYVDMVJAO-UHFFFAOYSA-N
법적 정보
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
We present an article concerning BINAP/SEGPHOS® Ligands and Complexes.
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago